Learn More
Cesium titanium oxide, 99.85% (metals basis)
Product Code. 11383598
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Conditionnement
11383598 5 g 5g
11373598 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11383598 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039207.06
 Restricted Item
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12158-57-5
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12158-57-5
MDL Number MFCD00053969
Synonym Cesium titanate
Spécification
Color White
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Linear Formula Cs2TiO3
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 361.71
Percent Purity 99.85%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Cesium titanium oxide
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.