accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOTiCsCs

CAS RN 12158-57-5

IUPAC Nombre: titanium(4+) dicaesium(1+) trioxidandiide
Sinónimos: caesium titanate
Peso molecular (g/mol): 361.68
Fórmula molecular: Cs2O3Ti
InChi Key: UKGZHELIUYCPTO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O--].[O--].[O--].[Ti+4].[Cs+].[Cs+]
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados