Learn More
Óxido de titanio y cesio, 99,85 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11383598 5 g 5 g
11373598 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383598 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039207.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 12158-57-5
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12158-57-5
Número MDL MFCD00053969
Sinónimo Cesium titanate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium titanium oxide
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Cs2TiO3
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.71
Porcentaje de pureza 99.85%