Learn More
Cesium Sulfate, puriss. p.a., ≥99.5% (T), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15611920 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15611920 50 g Glass Bottle 50 g
1 options
Código de producto. 15611920 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2101950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium Sulfate
Punto de fusión 1019°C
CAS 10294-54-9
Color Blanco
pH 6.0 to 7.5 (at 723.7g/L 25°C)
Cantidad 50 g
Fórmula molecular Cs2O4S
Número MDL MFCD00010959
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
Información de solubilidad Soluble in water, 0.2g/mL
Clave InChI FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC sulfato de dicesio (1+)
Peso molecular (g/mol) 361.87
PubChem CID 25137
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.87g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (T)
Grado Puriss. P.a.
Envase Glass Bottle
Aspecto Crystals
Densidad 4.243g/mL at 25°C