Learn More
Sulfato de cesio, Puratronic™, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386128 10 g 10 g
11376128 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011112.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361.87 g/mol
Cesium sulfate is used to prepare dense aqueous solutions for use in isopycnic centrifugation. It is also used for crystal growing purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-54-9
Fórmula molecular Cs2O4S
Peso molecular (g/mol) 361.87
Número MDL MFCD00010959
Clave InChI FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
Nombre IUPAC dicesio;sulfato
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium sulfate
Punto de fusión 1,010°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 4.243 g/mL
Fórmula lineal Cs2SO4
Índice Merck 14,2016
Información de solubilidad Soluble in water (1820g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.87
Porcentaje de pureza 99.997%
Grado Puratronic