Learn More
Sulfato de cesio, Puratronic™, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048647
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10294-54-9
Cs2O4S
361.87
MFCD00010959
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
25137
dicaesium(1+) sulfate
[Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10294-54-9
Cs2O4S
361.87
MFCD00010959
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
25137
dicaesium(1+) sulfate
[Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Cesium sulfate is used to prepare dense aqueous solutions for use in isopycnic centrifugation. It is also used for crystal growing purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cesium sulfate
Punto de fusión 1,010°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Cs2SO4
Índice Merck 14,2016
Información de solubilidad Soluble in water (1820g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.87
Porcentaje de pureza 99.997%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.243 g/mL