Learn More
Sulfato de cesio, 99+%, puro
Código de producto. 10722495 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10722495 10 g Frasco de vidrio 10 g
10703031 25 g Frasco de vidrio 25 g
10401071 100 g Frasco de vidrio 100 g
10781614 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10722495 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218700100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361,87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-54-9
Fórmula molecular Cs2O4S
Peso molecular (g/mol) 361.87
Número MDL MFCD00010959
Clave InChI FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1900.0°C
Nombre del producto químico o material Cesium sulfate
Punto de fusión 1005.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Fórmula lineal Cs2SO4
Índice Merck 15,2015
Información de solubilidad Solubility in water: 1820g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, aceton, pyridine
Nombre IUPAC dicesio;sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.86
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Densidad 4.24
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación