Learn More
Estándar de cesio: Cs a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Descripción
Estándar de cesio: Cs a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caesium |
| CAS | 7440-46-2 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Caesium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Cs |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Sinónimo | Cs |
| SMILES | [Cs] |
| Nombre IUPAC | Cesio |
| Mostrar más |