Learn More
Silicato de cesio (meta), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329357 25 g 25 g
11319357 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040208.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15586-77-3
Fórmula molecular Cs2O3Si
Peso molecular (g/mol) 341.89
Número MDL MFCD00798519
Clave InChI MZRJYMUQLBFTMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicaesium oxosilanebis olate, caesium silicate, dicaesium 1+ ion oxosilanebis olate, cesium metasilicate trace metals basis 100g
PubChem CID 12893658
Nombre IUPAC disodio;dioxido(oxo)silano
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-][Si]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium silicate (meta)
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.89
Porcentaje de pureza 99%