Learn More
Cesio, solución estándar de plasma, Specpure™ Cs 1000 μg/ml
Código de producto. 11391369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391369 50 mL 50 ml
11381369 100 mL 100 ml
11410340 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11391369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013825.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325,82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-17-8 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular CCs2O3
Peso molecular (g/mol) 325.82
Número MDL MFCD00010957
Clave InChI FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre IUPAC dicesio; carbonato
Cantidad 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5,0 %; carbonato de cesio:0,122%; agua:94,878%
RU– Solo para uso en investigación