Learn More
Nitrato de cesio, solución tampón de ionización, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Unit Size:
100 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
15426885 100 mL 100 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15426885 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 045294.AE
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194.909 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Cesium nitrate Ionization Buffer Solution
CAS 7789-18-6
Forma física Líquido
Fórmula molecular CsNO3
Concentración 1% Cs (as Cs2CO3) in 5% HNO3
Número MDL MFCD00010963
Número UN UN3264
Clave InChI NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Nombre IUPAC cesio; nitrato
Peso molecular (g/mol) 194.909
PubChem CID 62674
Cantidad 100 mL
Grado Specpure