Learn More
Tampón de ionización de nitrato de cesio: 1 % de Cs (de carbonato) en 5 % de HNO3, VHG™
Descripción
Tampón de ionización de nitrato de cesio: 1 % de Cs (de carbonato) en 5 % de HNO3
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caesium |
| CAS | 7440-46-2 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Caesium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Cs |
| Concentración | 1% |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Cs |
| SMILES | [Cs] |
| Mostrar más |