Learn More
Nitrato de cesio, 99,8% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387607 50 g 50 g
11397607 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012884.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Preparación de compuestos de Cs
Preparación de compuestos de cesio Los prismas de nitrato de cesio se utilizan en espectroscopía de infrarrojos, fosforados de rayos X y contadores de centelleo. Es un material precursor para la síntesis de sales de cesio y nitratocuprato de cesio. El nitrato de cesio dopado en el catalizador de rutenio basado en carbono desempeña un papel importante en la síntesis del amoníaco.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-18-6
Fórmula molecular CsNO3
Peso molecular (g/mol) 194.909
Número MDL MFCD00010963
Clave InChI NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
Nombre IUPAC cesio; nitrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición (decomposition)
Nombre del producto químico o material Cesium nitrate
Punto de fusión 414°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in 5 parts cold and 0.5 parts boiling water. Soluble in acetone. Slightly soluble in alcoholSoluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.91
Índice de refracción 1.55
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.68
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Caesium Nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium nitrate