Learn More
Yoduro de cesio, ultra seco, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368597
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 g
50 g
11368597 50 g 50 g
11338597 1 g 1 g
11358597 10 g 10 g
11348597 250 g 250 g
4 options
Código de producto. 11368597
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035729.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-17-5 | CsI | 259.81 g/mol
Cesium iodide is used as a beam splitter in Fourier transform infrared (FT-IR) spectrometers. It is widely used as a scintillator in silicon photodiodes. It is utilized in calorimeters and detectors and also employed as phosphor in fluoroscopy equipments. It finds application in making cell windows and prisms in infrared spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-17-5
Fórmula molecular CsI
Peso molecular (g/mol) 259.81
Número MDL MFCD00010962
Clave InChI XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
PubChem CID 24601
SMILES [I-].[Cs+]
Specifications
Punto de ebullición 1280°C
Nombre del producto químico o material Cesium iodide
Punto de fusión 626°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Blanco
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,2014
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol. Slightly soluble in methanol. Insoluble in acetone.
Nombre IUPAC cesio;yoduro
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.81
Porcentaje de pureza 99.998%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Índice de refracción 1.7876
Sensibilidad Hygroscopic