Learn More
Yoduro de cesio, TRC
Código de producto. 30360840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30360840 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30360840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2800182.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium Iodide
CAS 7789-17-5
Fórmula molecular CsI
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].[Cs+]
Nombre IUPAC cesio;yoduro
Peso molecular (g/mol) 259.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.8099