Learn More
Yoduro de cesio, TRC
Código de producto. 30366976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30366976 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30366976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC280018500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium Iodide
CAS 7789-17-5
Fórmula molecular CsI
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].[Cs+]
Nombre IUPAC cesio;yoduro
Peso molecular (g/mol) 259.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.8099