Learn More
Yoduro de cesio, TraceSELECT™, ≥ 99,9995 %, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15641560 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15641560 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 15641560 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1672225G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
TraceSELECT™, ≥ 99,9995 %
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 1280°C
Nombre del producto químico o material Cesium Iodide
Punto de fusión 626°C
CAS 7789-17-5
Color Blanco
Forma física Solid
Cantidad 25 g
Fórmula molecular CsI
Número MDL MFCD00010962
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
Clave InChI XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
SMILES [I-].[Cs+]
Nombre IUPAC cesio;yoduro
Peso molecular (g/mol) 259.81
PubChem CID 24601
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.81g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9995%
Grado TraceSELECT
Envase Frasco de vidrio
Densidad 4.51g/mL at 25°C