Learn More
Yoduro de cesio, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381588 25 g 25 g
11371588 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010992.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-17-5 | CsI | 259.81 g/mol
Cesium iodide is used as an input phosphor in x-ray image intensifier tube of fluoroscopy equipment. It is also used as an equipment for electromagnetic calorimetry in experimental particle physics. It is often employed as a beamsplitter in Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectrometers. Cesium iodide is an inorganic scintillator which is mainly used in experimental nuclear physics, high energy physics, nuclear medicine, nuclear tomography, environmental studies and many other fields of use. It is utilized in calorimeters and detectors and also employed as a phosphor in fluoroscopy equipments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-17-5
Fórmula molecular CsI
Peso molecular (g/mol) 259.81
Número MDL MFCD00010962
Clave InChI XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
PubChem CID 24601
Nombre IUPAC cesio;yoduro
SMILES [I-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1280°C
Nombre del producto químico o material Cesium iodide
Punto de fusión 626°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,2014
Información de solubilidad Soluble in water. Soluble in water and ethanol. Slightly soluble in methanol. Insoluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.81
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.7876
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium iodide