Learn More
Hidróxido de cesio monohidrato, TRC
Código de producto. 30365310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30365310 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30365310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC28001025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Cesium Hydroxide Monohydrate
CAS 35103-79-8
Fórmula molecular CsHO . H2O
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/Cs.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
SMILES O.[OH-].[Cs+]
Nombre IUPAC cesio;hidróxido;hidrato
Peso molecular (g/mol) 167.928
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.9188
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.