Learn More
Hidróxido de cesio monohidrato, TRC
Código de producto. 30364351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30364351 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30364351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2800105G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium Hydroxide Monohydrate
CAS 35103-79-8
Fórmula molecular CsHO . H2O
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/Cs.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
SMILES O.[OH-].[Cs+]
Nombre IUPAC cesio;hidróxido;hidrato
Peso molecular (g/mol) 167.928
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.9188