Learn More
Hidróxido de cesio monohidrato, TRC
Código de producto. 30354577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Código de producto. Cantidad
30354577 50 g
1 options
Código de producto. 30354577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC28001050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium Hydroxide Monohydrate
CAS 35103-79-8
Fórmula molecular CsHO . H2O
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/Cs.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
SMILES O.[OH-].[Cs+]
Nombre IUPAC cesio;hidróxido;hidrato
Peso molecular (g/mol) 167.928
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.9188