Learn More
Cesium Hydroxide Monohydrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15631910 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15631910 50 g 50 g
15611910 10 g 10 g
15621910 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15631910 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2100050G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥95.0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35103-79-8
Fórmula molecular CsH3O2
Peso molecular (g/mol) 167.93
Número MDL MFCD00010964
Clave InChI ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
PubChem CID 23679066
SMILES O.[OH-].[Cs+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium Hydroxide Monohydrate
Cantidad 50 g
Número UN 2682
Nombre IUPAC caesium(1+) hydrate hydroxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.93g/mol
Porcentaje de pureza ≥95% (T)
Densidad 3.68g/mL at 25°C