Learn More
Hidróxido de cesio monohidrato, 96 %; carbonato de cesio < 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334569 5 g 5 g
11470657 25 g 25 g
11480657 100 g 100 g
11490657 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11334569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22480.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35103-79-8 | CsH3O2 | 167.93 g/mol
Cesium hydroxide monohydrate can be used as a strong electrolyte for the battery and it also can be used as polymerization catalyst. It is also used as a raw materials for manufacturing various cesium salts and Catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de cesio monohidrato se puede utilizar como electrolito fuerte para baterías y también se como catalizador de polimerización. También se utiliza como materia prima para la fabricación de varias sales de cesio y como catalizador.
Solubilidad
Soluble en agua con reacción exotérmica.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, aire, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35103-79-8
Fórmula molecular CsH3O2
Peso molecular (g/mol) 167.93
Número MDL MFCD00149664
Clave InChI ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
PubChem CID 23679066
SMILES O.[OH-].[Cs+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium hydroxide monohydrate
Punto de fusión 205°C to 206°C
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo carbonato de cesio < 5 %
Número UN UN3262
Índice Merck 14,2013
Información de solubilidad Soluble in water with exothermic reaction.
Nombre IUPAC cesio;hidróxido;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.93 (149.91 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 96%
Olor Odorless
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Densidad 1.87