Learn More
Hidróxido de cesio, 99,9 %, (base de trazas metálicas), para análisis, solución en agua al 50 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10793591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10793591 100 g Frasco de plástico 100 GR
10666982 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10793591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    139.00€ / 100 g
    Ahorro 11.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 21351-79-1 | CsHO | 149.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21351-79-1
Fórmula molecular CsHO
Peso molecular (g/mol) 149.91
Número MDL MFCD00010964
Clave InChI HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
PubChem CID 62750
ChEBI CHEBI:33988
Nombre IUPAC cesio;hidróxido
SMILES [OH-].[Cs+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium hydroxide
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 g
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.74
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Densidad 1.7400g/mL
Fórmula lineal CsOH
Índice Merck 15, 2012
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.91
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales