Learn More
Cesio hexafluorofosfato, TRC
Código de producto. 30352135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352135 500 mg -
30363444 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30352135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC280025500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16893-41-7
Fórmula molecular CsF6P
Peso molecular (g/mol) 277.87
Nombre IUPAC cesio; hexafluorofosfato
SMILES [Cs+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium Hexafluorophosphate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/Cs.F6P/c;1-7(2,3,4,5)6/q+1;-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.8696