Learn More
Formato de cesio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309719 25 g 25 g
11319719 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21327.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3495-36-1 | CH2CsO2 | 178.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3495-36-1
Fórmula molecular CH2CsO2
Peso molecular (g/mol) 178.93
Número MDL MFCD00149883
Clave InChI ATZQZZAXOPPAAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cesium formate, formic acid, cesium salt, formic acid, cesium salt 1:1, formic acid cesium salt, 64-18-6 parent, cesuim formate, acmc-1ajhs, cho2.cs, caesium 1+ formate
PubChem CID 23663999
Nombre IUPAC cesio;formato
SMILES [Cs+].OC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium formate
Cantidad 25 g
Beilstein 3912426
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.92
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Hygroscopic