Learn More
Fluoruro de cesio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cesium fluoride |
| CAS | 13400-13-0 |
| Fórmula molecular | CsF |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Cesium Monofluoride, NSC 84270 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [F-].[Cs+] |
| Nombre IUPAC | cesio;fluoruro |
| Peso molecular (g/mol) | 151.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.9039 |