Learn More
Cromato de cesio, +99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11495647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495647 10 g 10 g
11405657 50 g 50 g
11415657 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23619.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13454-78-9
Fórmula molecular CrCs2O4
Peso molecular (g/mol) 381.80
Número MDL MFCD00016050
Clave InChI BROHICCPQMHYFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cesium chromate, cesium chromate 99.9+%, dicesium dioxido dioxo chromium, dicesium chromate, cesium chromate cs2cro4, chromic acid h2cro4 , dicesium salt, caesium chromate, cro4.2cs, acmc-1bym2, dicaesium 1+ chromate 2-
PubChem CID 61613
Nombre IUPAC dicesio;dioxido(dioxo)cromo
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium chromate
Cantidad 10 g
Número UN UN3087
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.81
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic