Learn More
Cloruro de cesio (polvo cristalino blanco/biología molecular), Fisher BioReagents
Descripción
Este cloruro de cesio de grado de biología molecular es ideal para el análisis de UV de ácidos nucleicos durante la centrifugación de gradiente de densidad y para el aislamiento de ADN plasmídico, ADN fago, partículas de virus y ARN.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1290 °C |
| Nombre del producto químico o material | Cesium Chloride |
| Punto de fusión | 646 °C |
| Color | Blanco |
| pH | Desde 5 hasta 9 |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Índice de refracción | 1,367 a 1,371 (a 25 °C) |
| Notas de grado de pureza | Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cesium chloride
- Atención
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.