Learn More
Cloruro de cesio (polvo cristalino blanco/biología molecular), Fisher BioReagents
Código de producto. 10629743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10629743 500 g Frasco de polietileno 500 g
10734344 100 g Frasco de polietileno 100 GR
10629553 1 kg Frasco de polietileno 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10629743 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP210500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este cloruro de cesio de grado de biología molecular es ideal para el análisis de UV de ácidos nucleicos durante la centrifugación de gradiente de densidad y para el aislamiento de ADN plasmídico, ADN fago, partículas de virus y ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-17-8
Fórmula molecular ClCs
Peso molecular (g/mol) 168.36
Número MDL MFCD00010955
Clave InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nombre IUPAC cloruro de cesio(1+)
SMILES [Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1290 °C
Nombre del producto químico o material Cesium Chloride
Punto de fusión 646 °C
Color Blanco
pH Desde 5 hasta 9
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Envase Frasco de polietileno
Índice de refracción 1,367 a 1,371 (a 25 °C)
Notas de grado de pureza Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.999 %
Índice Merck 15, 2010
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.36
Porcentaje de pureza ≥99,999%
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.