Learn More
Cloruro de cesio, ultrapuro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1303°C |
| Nombre del producto químico o material | Cesium chloride |
| Punto de fusión | 646°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 100 g |
| Olor | Odorless |
| Índice de refracción | 1.6418 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Notas de grado de pureza | Ultrapure |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Cloruro de cesio, ultrapuro
- Atención
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.