Learn More
Cloruro de cesio, ultra seco, 99,998% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11383867 25 g 25 g
11373867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035690.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
It is used as a precursor for cesium metal, it act as a phase transfer catalyst, for molecular genetic applications used in preparing nucleic acids for subsequent hybridization or cloning experiments. It a useful compound for density gradient centrifugation, for fractionation of ribosomal subunits, proteins, glycoproteins, and viruses, evacuation of radio tubes, in the preparation of electrically conducting glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-17-8
Fórmula molecular ClCs
Peso molecular (g/mol) 168.36
Número MDL MFCD00010955
Clave InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nombre IUPAC cesio;cloruro
SMILES [Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1303°C
Nombre del producto químico o material Cesium chloride
Punto de fusión 646°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Envase Ampolla
Índice de refracción 1.6418
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 3.99 g/mL
Índice Merck 14,2011
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.36
Porcentaje de pureza 99.998%