Learn More
Cloruro de cesio, ultra seco, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11370038 5 g 5 g
11360038 25 g 25 g
11350038 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11370038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042832.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Cesium chloride is widely used in isopycnic centrifugation for separating various types of DNA. It is a reagent in analytical chemistry, where it is used to identify ions by the color and morphology of the precipitate. When enriched in radioisotopes, such as 137CsCl or 131CsCl, cesium chloride is used in nuclear medicine applications such as treatment of cancer and diagnosis of myocardial infarction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-17-8
Fórmula molecular ClCs
Peso molecular (g/mol) 168.36
Número MDL MFCD00010955
Clave InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1303°C
Nombre del producto químico o material Cesium chloride
Punto de fusión 646°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Envase Ampolla
Índice de refracción 1.6418
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 3.99 g/mL
Índice Merck 14,2011
Información de solubilidad Soluble in water (1860g/L) at 20°C,and ethanol. Insoluble in acetone.
Nombre IUPAC cesio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.36
Porcentaje de pureza 99.9%