Learn More
Cloruro de cesio, ultra seco, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363867 10 g 10 g
11353867 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035689.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-17-8
Fórmula molecular ClCs
Peso molecular (g/mol) 168.36
Número MDL MFCD00010955
Clave InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nombre IUPAC cesio;cloruro
SMILES [Cl-].[Cs+]
Specifications
Punto de ebullición 1303°C
Nombre del producto químico o material Cesium chloride
Punto de fusión 646°C
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 10 g
Envase Envasado bajo argón
Índice de refracción 1.6418
Sensibilidad Hygroscopic
Gravedad específica 3.99
Densidad 3.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.36
Porcentaje de pureza 99.9%