Learn More
Cloruro de cesio, cristalino/gránulos/polvo blanco, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Evacuation of radio tubes, manufacturing of cesium compounds, brewing, x-ray fluorescent screens, radiographic contrast medium.Cesium chloride is widely utilized as a precursor for the source of cesium ions. It finds application in analytical chemistry and acts as a reagent to identify inorganic ions like aluminum, gallium and chromium by the color and morphology of the precipitate. Its radioisotopes are employed in nuclear medicine applications such as treatment of cancer and diagnosis of myocardial infarction. Occasionally, it can act as a phase transfer catalyst in selected organic reactions. It is applied in the manufacturing of electrically conducting glasses and screens of cathode ray tubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Evacuación de tubos de radio, fabricación de compuestos de cesio, elaboración de cerveza, pantallas fluorescentes de rayos X, medio de contraste radiográfico
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1303°C |
| Nombre del producto químico o material | Cesium chloride |
| Punto de fusión | 646°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 250 g |
| Olor | Odorless |
| Índice de refracción | 1.6418 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% (Metals basis) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Cesium chloride
- Atención
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Cesium chloride