Learn More
Cloruro de cesio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10531831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10531831 50 g Frasco de plástico 50 g
10532021 250 g Frasco de plástico 250 g
10183820 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10531831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189500500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-17-8
Fórmula molecular ClCs
Peso molecular (g/mol) 168.36
Número MDL MFCD00010955
Clave InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1290.0°C
Nombre del producto químico o material Cesium chloride
Punto de fusión 646.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 50 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Densidad 3.983
Fórmula lineal CsCl
Índice Merck 15, 2010
Información de solubilidad Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in acetone
Nombre IUPAC cesio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.36
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.