Learn More
Cloruro de cesio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11336717 100 g 100 g
11326717 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010018.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Analytical chemistry reagent for detecting inorganic ions. Source of cesium metal. Phase transfer catalyst in organic chemistry. Used for density gradient work to separate and purify proteins (isopycnic centrifugation) including chromosomal, plasmid and organelle (mitochondrial or plasmid) DNAs, and different RNA types. Preparation of electrically conducting glasses and screens of cathode ray tubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-17-8
Fórmula molecular ClCs
Peso molecular (g/mol) 168.36
Número MDL MFCD00010955
Clave InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nombre IUPAC cloruro de cesio(1+)
SMILES [Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1303°C
Nombre del producto químico o material Cesium chloride
Punto de fusión 646°C
Forma física Cristalino malla - 20
Cantidad 100 g
Índice de refracción 1.6418
Sensibilidad Hygroscopic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Densidad 3.99
Información de solubilidad Soluble in water and concentrated hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.36