Learn More
Melford Cloruro de cesio
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Densidad óptica: solución al 50 % p/p en una celda de 1 cm de trayectoria a 260 nm. < 0.02.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cesium Chloride |
| CAS | 7647-17-8 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | CsCl |