Learn More
Carbonato de cesio, TRC
Código de producto. 30355840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30355840 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30355840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC27860050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium Carbonate
CAS 534-17-8
Fórmula molecular Cs2CO3
Cantidad 50 g
Sinónimo Carbonic Acid Dicesium Salt, Cesium Carbonate (Cs2CO3), Cesium Carbonate, Dicesium Carbonate
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C(=O)[O-]
Nombre IUPAC dicesio; carbonato
Peso molecular (g/mol) 325.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.7956