Learn More
Carbonato de cesio, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367617 5 g 5 g
11377617 50 g 50 g
11347617 250 g 250 g
11357617 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11367617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012887.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Catalizador en polimerización de óxido de etileno, en soldadura sin salpicaduras de acero en CO2 y en cátodos de óxido
Cesium carbonate is the precursor for other cesium compounds. It acts as a base in sensitive organic reactions. Suzuki, Heck and Sonogashira synthesis are some of the important reactions involving cesium carbonate. It finds use in solar cells as it increases the power conversion efficiency of cells through the transfer of electrons. It is also used in the production of special optical glasses, petroleum catalytic additives, special ceramics, and in sulfuric acid industry. It is useful in the N-alkylation (of sulfonamides, beta-lactams, indoles, heterocycles, and several sensitive nitrogen compounds), carbamination of amines, carbonylation of alcohols, and aerobic oxidation of alcohols into carbonyl compounds without over oxidations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-17-8
Fórmula molecular CCs2O3
Peso molecular (g/mol) 325.82
Número MDL MFCD00010957
Clave InChI FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium carbonate
Punto de fusión 610°C (decomposition)
Forma física Polvo/gránulos
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (metals basis)
Beilstein 4546405
Información de solubilidad Freely soluble in water. Soluble in ethanol,dimethylformamide and dimethyl sulfoxide.
Nombre IUPAC dicesio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.82
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.072 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium carbonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium carbonate