Learn More
Carbonato de cesio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321458 100 g 100 g
11331458 5 g 5 g
11311458 25 g 25 g
11341458 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11321458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010924.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325.82 g/mol
Adiponitrile is used as an intermediate for the synthesis of hexamethylenediamine (diamino-1,6-hexane). This chemical is an important intermediate for the manufacture of synthetic fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-17-8
Fórmula molecular CCs2O3
Peso molecular (g/mol) 325.82
Número MDL MFCD00010957
Clave InChI FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium carbonate
Punto de fusión 610°C (decomposition)
Forma física Gránulos/polvo de malla -20
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Densidad 4.072
Beilstein 4546405
Información de solubilidad Freely soluble in water. Soluble in ethanol,dimethylformamide and dimethyl sulfoxide.
Nombre IUPAC dicesio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.82
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Caesium carbonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium carbonate