Learn More
Bromuro de cesio, ultra seco, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cesium bromide is used as reagent, intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1300°C |
| Nombre del producto químico o material | Cesium bromide |
| Punto de fusión | 636°C |
| Nombre de nota | Ultra dry |
| Color | Blanco |
| Forma física | Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón |
| Cantidad | 50 g |
| Olor | Odorless |
| Envase | Ampolla |
| Índice de refracción | 1.6984 |
| Mostrar más |