Learn More
Bromuro de cesio, ultra seco, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337867 10 g 10 g
11347867 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014289.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
Cesium bromide is used as reagent, intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-69-1
Fórmula molecular BrCs
Peso molecular (g/mol) 212.81
Número MDL MFCD00010954
Clave InChI LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
Nombre IUPAC cesio;bromuro
SMILES [Br-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1300°C
Nombre del producto químico o material Cesium bromide
Punto de fusión 636°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Blanco
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,2009
Información de solubilidad Soluble in water(55g/100mL at 20 C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.81
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Índice de refracción 1.6984
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.44 g/mL