Learn More
Bromuro de cesio, 99,9 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10437780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10437780 25 g Frasco de vidrio 25 g
10447780 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10437780 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 192060250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-69-1
Fórmula molecular BrCs
Peso molecular (g/mol) 212.81
Número MDL MFCD00010954
Clave InChI LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
Nombre IUPAC cesio;bromuro
SMILES [Br-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1300.0°C
Nombre del producto químico o material Cesium bromide
Punto de fusión 636.0°C
Nombre de nota 99.9%
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 25 g
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.44
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Densidad 4.4400g/mL
Fórmula lineal CsBr
Índice Merck 15, 2008
Información de solubilidad Solubility in water: 55g/100mL (20 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.81
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.