Learn More
Bicarbonato de cesio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cesium Bicarbonate |
| CAS | 29703-01-3 |
| Fórmula molecular | C H O3 . Cs |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2O3.Cs/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Cs+].OC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | cesio;hidrogenocarbonato |
| Peso molecular (g/mol) | 193.922 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.898 |