Learn More
Acetato de cesio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cesium Acetate |
| CAS | 3396-11-0 |
| Fórmula molecular | C2H3CsO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4O2.Cs/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Cs+].CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | cesio; acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 191.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.9188 |