Learn More
Cesium Acetate, Technical grade, ≥95%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15691720 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15691720 25 g Poly Bottle 25 g
15681720 250 g Poly Bottle 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15691720 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 20079425G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 3396-11-0
Fórmula molecular C2H3CsO2
Peso molecular (g/mol) 191.949
Número MDL MFCD00013056
Clave InChI ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
Nombre IUPAC cesio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[Cs+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium Acetate
Punto de fusión 194°C
Color Blanco
Forma física Solid
Cantidad 25 g
Fórmula lineal CH3COOCs
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595637
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.95g/mol
Porcentaje de pureza ≥95%
Grado Técnico
Envase Poly Bottle