Learn More
Acetato de cesio, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10256390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10256390 25 g Frasco de vidrio 25 g
10484145 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10256390 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 191040250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3396-11-0
Fórmula molecular C2H3CsO2
Peso molecular (g/mol) 191.96
Número MDL MFCD00013056
Clave InChI ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
Nombre IUPAC cesio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[Cs+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium acetate
Nombre de nota Pure
Punto de fusión 194.0°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2Cs
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: 91.5% (21°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.96
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, cesiumsalt