Learn More
Acetato de cesio, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3593398 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10186863 25 g Frasco de vidrio 25 g
10433195 100 g Frasco de vidrio 100 g
10196863 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10186863 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390830250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3396-11-0
Fórmula molecular C2H3CsO2
Peso molecular (g/mol) 191.96
Número MDL MFCD00013056
Clave InChI ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
Nombre IUPAC cesio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[Cs+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium acetate
Punto de fusión 194.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales y/o trozos
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3CO2Cs
Información de solubilidad Solubility in water: 91.5% (21°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.96
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, cesiumsalt