Learn More
Acetato de cesio, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460730
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460730 25 g 25 g
11470730 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044434.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.949 g/mol
Cesium acetate is used in organic synthesis especially in the Perkin reaction to prepare unsaturated cinnamic-type acids. It is used in petroleum drilling fluids as an alternative to cesium formate. In organometallic chemistry, it is an additive for metal-ctalyzed coupling reactions. It is also used in the inversion of stereo chemistry of secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3396-11-0
Fórmula molecular C2H3CsO2
Peso molecular (g/mol) 191.949
Número MDL MFCD00013056
Clave InChI ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
Nombre IUPAC cesio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[Cs+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium acetate
Punto de fusión 194°C
Forma física Masa/polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Soluble in water and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.95
Porcentaje de pureza 99.998%
Olor Weak
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt,Contain: 2-Benzylpyridine,Contain: Acetic acid, cesiumsalt